1-Bromo-2-metilpropano ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 78-77-3
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -118°
Boiling Point: 90-92°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 1730915
Merck Reference: 14,5135
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000217
Formula:
C₄H₉Br Punto di ebollizione: 90…92 °C Punto di fusione: –118 °C Densità: 1,255 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000217 CAS Number: 78-77-3 EINECS: 201-141-2 UN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 14,5135 |