Stampa…
1-Bromo-2-metilpropano 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isobutyl bromide
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 116 EUR
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Bromo-2-metilpropano 98+%
1-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –119 °C
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000217
CAS Number: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %