1,5-Dibromo-3-methylpentane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B20521.06
B20521.14
B20521.06EA
80.2
EUR
B20521.06
B20521.14
1,5-Dibromo-3-methylpentane ≥98%
1,5-Dibromo-3-methylpentane
Purity: 98+%
CAS No.: 4457-72-1
Molecular Formula: C6H12Br2
Formula Weight: 243.98
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 233°
MDL No.: MFCD00039200
Formula:
C₆H₁₂Br₂ Peso molecolare: 243,97 g/mol Punto di ebollizione: 233 °C Densità: 1,58 Flash Pt: 101 °C (214 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039200 CAS Number: 4457-72-1 |