1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
406490050
406490250
406492500
ACRO406490050EA
24.8
EUR
ACRO406490050
ACRO406490250
ACRO406492500
1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
1,2-Dibromo-2-methylpropane
Formula:
C₄H₈Br₂ Punto di ebollizione: 150 °C (760 mmHg) Punto di fusione: -70,1 °C Densità: 1,79 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000126 CAS Number: 594-34-3 EINECS: 209-835-7 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |