Stampa…
n-Undecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Undecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
8.18629.0100EA 96.1 EUR
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
n-Undecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-Undecano
Formula: H₃C(CH₂)₉CH₃
Peso molecolare: 156,31 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –26,7 °C
Densità: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008959
CAS Number: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 156.31 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)