n-Undecano ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Undecane
Purity: 99%
CAS No.: 1120-21-4
Molecular Formula: C11H24
Formula Weight: 156.30
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.74
Refractive Index: 1.4173
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 196°
UN No.: 2330
MDL No.: MFCD00008959
Formula:
H₃C(CH₂)₉CH₃ Peso molecolare: 156,31 g/mol Punto di ebollizione: 196 °C Punto di fusione: –26 °C Densità: 0,74 Flash Pt: 60 °C (140 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008959 CAS Number: 1120-21-4 EINECS: 214-300-6 UN: 2330 ADR: 3,III |