Stampa…
n-Tridecano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
91490-5ML 91490-50ML
91490-5MLEA 129 EUR
91490-5ML 91490-50ML
n-Tridecano, Supelco®
n-Tridecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Punto di ebollizione: 235,4 °C (1013 hPa)
Densità: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008979
CAS Number: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43c42cf66160d11a4004d21e6323072eee43f1a5&vid=b0de72c4b3fd6d9c0ca28ae4c64885442caf2a11&prid=web&clid=SAPDAM