n-Tridecano ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 629-50-5
Molecular Formula: C13H28
Formula Weight: 184.37
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -5°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1733089
MDL No.: MFCD00008979
Formula:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ Punto di ebollizione: 235 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 0,755 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008979 CAS Number: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 UN: 3295 ADR: 3,III |