Stampa…
n-Tricosane ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Tricosane
A14577.06 A14577.14 A14577.22
A14577.06EA 62 EUR
A14577.06 A14577.14 A14577.22
n-Tricosane ≥99%
n-Tricosane
Purity: 99% CAS No.: 638-67-5 Molecular Formula: CH3(CH2)21CH3 Formula Weight: 324.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4468 Melting Point: 47-50° Boiling Point: 199-200°/3mm Beilstein Reference: 1756000 MDL No.: MFCD00009350
Formula: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
Peso molecolare: 324,63 g/mol
Punto di ebollizione: 199…200 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 47…50 °C
Densità: 0,7969
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009350
CAS Number: 638-67-5
EINECS: 211-347-4