Stampa…
n-Tetradecano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Tetradecane
MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 496 EUR
87139-25ML 87139-5ML
n-Tetradecano, Supelco®
n-Tetradecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Peso molecolare: 198.39 g/mol
Punto di ebollizione: 253.7
Punto di fusione: 6
Densità: 0.7628 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008986
CAS Number: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM