Stampa…
n-Tetradecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Tetradecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14767.0050 8.14767.0250
8.14767.0050EA 27.9 EUR
8.14767.0050 8.14767.0250
n-Tetradecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-Tetradecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Peso molecolare: 198.39 g/mol
Punto di ebollizione: 253.7
Punto di fusione: 6
Densità: 0.7628 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008986
CAS Number: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 198.39 g/mol
Boiling Point 254 °C
Vapor Pressure 1.55 Pa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Explosion Limit 0.5 - 6.5 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 202 °C
Viscosity Kinematic 3 mm2/s (40 °C)