n-Tetradecano ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tetradecane
Purity: 99+%
CAS No.: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Formula Weight: 198.39
Flash Point: 99°(211°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.763
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 6°
Boiling Point: 252-254°
MDL No.: MFCD00008986
Formula:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Peso molecolare: 198,39 g/mol Punto di ebollizione: 252…254 °C Punto di fusione: 6 °C Densità: 0,763 Flash Pt: 99 °C (211 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008986 CAS Number: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |