n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pentano
26192.463EA
921
EUR
26192.463
26192.292
26192.361
n-Pentano ≥95%, TECHNICAL
n-Pentano
Formula:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Punto di ebollizione: 35…36 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –130 °C Densità: 0,63 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS Number: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | 35 - 37 °C |