Stampa…
n-Pentadecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N-Pentadecane, Pentadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20953.0050 8.20953.1000 8.20953.0010
8.20953.0050EA 81.5 EUR
8.20953.0050 8.20953.1000 8.20953.0010
n-Pentadecano per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-Pentadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Peso molecolare: 212,42 g/mol
Punto di ebollizione: 271 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008990
CAS Number: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 212.41 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C
Explosion Limit 0.45 - 6.5 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)