n-Ottano, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –57 °C Densità: 0,703 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 8 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009556 CAS Number: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,06782 |