Stampa…
n-Ottano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06910.0100 8.06910.0250 8.06910.1000 8.06910.9020 8.06910.9030 8.06910.9040 8.06910.0025
8.06910.0100EA 51.1 EUR
8.06910.0100 8.06910.0250 8.06910.1000 8.06910.9020 8.06910.9030 8.06910.9040 8.06910.0025
n-Ottano per sintesi, Sigma-Aldrich®
n-Ottano
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₃
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009556
CAS Number: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 125 - 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 13 °C
Explosion Limit 0.8 - 6.5 %(V)
Density 0.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 210 °C