n-Ottano ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 111-65-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6CH3
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 15°(59°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.703
Refractive Index: 1.3980
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -57°
Boiling Point: 125-126°
Solubility: Soluble in ether, Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 1696875
Merck Reference: 14,6749
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00009556
Formula:
H₃C(CH₂)₆CH₃ Peso molecolare: 114.23 g/mol Punto di ebollizione: 125…126 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 0.703 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009556 CAS Number: 111-65-9 EINECS: 203-892-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,06782 |