Potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
potassium (3-bromophenyl)trifluoroborate, (3-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
Purity: 97%
CAS No.: 374564-34-8
Molecular Formula: C6H4BBrF3K
Formula Weight: 262.91
Melting Point: 178-182°
MDL No.: MFCD02093977
Formula:
C₆H₄BBrF₃K Peso molecolare: 262,91 g/mol Punto di fusione: 178…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093977 CAS Number: 374564-34-8 |