Stampa…
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
L17655.03 L17655.06
L17655.03EA 55.2 EUR
L17655.03 L17655.06
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-35-7 Molecular Formula: C6H4BF4K Formula Weight: 202.00 Melting Point: 290-292° Beilstein Reference: 7783544
Formula: C₆H₄BF₄K
Peso molecolare: 202 g/mol
Punto di fusione: 290…292 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318170
CAS Number: 192863-35-7