Perfluoroheptane (mixture of isomers) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 335-57-9
Molecular Formula: C7F16
Formula Weight: 388.05
Refractive Index: 1.2650
Boiling Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00040339
Formula:
C₇F₁₆ Punto di ebollizione: 80…82 °C Densità: 1,720 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040339 CAS Number: 335-57-9 EINECS: 206-392-1 |