1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 90%
CAS No.: 423-65-4
Molecular Formula: CF3(CF2)10CH2OH
Formula Weight: 600.12
Melting Point: ca 110°
Boiling Point: 224°/740mm
MDL No.: MFCD00153235
Formula:
C₁₂H₃F₂₃O Punto di ebollizione: 224 °C (740 mmHg) Punto di fusione: ∼ 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153235 CAS Number: 423-65-4 |