1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 307-37-9
Molecular Formula: C10H3F19O
Formula Weight: 500.10
Melting Point: 83-90°
Boiling Point: 95°/20mm
MDL No.: MFCD00153234
Formula:
C₁₀H₃F₁₉O Punto di ebollizione: 95 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 83…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153234 CAS Number: 307-37-9 |