Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
L16560.06 L16560.14
L16560.06EA 58.4 EUR
L16560.06 L16560.14
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Purity: 97% CAS No.: 355-74-8 Molecular Formula: HOCH2(CF2)4CH2OH Formula Weight: 262.10 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 100°/3mm MDL No.: MFCD00069087
Formula: C₆H₆F₈O₂
Peso molecolare: 262,1 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069087
CAS Number: 355-74-8