1-Butylimidazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 4316-42-1
Molecular Formula: C7H12N2
Formula Weight: 124.19
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Amine-like
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 109499
UN No.: 2690
MDL No.: MFCD00042753
Formula:
C₇H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 257 °C Densità: 0,948 Flash Pt: 145 °C (293 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042753 CAS Number: 4316-42-1 EINECS: 224-335-9 UN: 2690 ADR: 6.1,II |