Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16205-84-8
Molecular Formula: C8H14O2Si
Formula Weight: 170.28
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.441
Boiling Point: 92-96°/28mm
Beilstein Reference: 1767850
MDL No.: MFCD00074886
Formula:
C₈H₁₄O₂Si Punto di ebollizione: 92…96 °C (28 mmHg) Densità: 0,897 Flash Pt: 71 °C (160 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074886 CAS Number: 16205-84-8 |