Rubrene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene, 5,6,11,12-Tetraphenyltetracene
H53507.03
H53507.06
H53507.14
H53507.03EA
93.9
EUR
H53507.03
H53507.06
H53507.14
Rubrene ≥97%
Rubrene
Purity: 97%
CAS No.: 517-51-1
Molecular Formula: C42H28
Formula Weight: 532.68
Melting Point: 330-335°
Beilstein Reference: 1917339
Formula:
C₄₂H₂₈ Peso molecolare: 532,68 g/mol Punto di fusione: 330…335 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003703 CAS Number: 517-51-1 EINECS: 208-242-0 |