3-Phenyl-1-propyne ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Propynylbenzene
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 10147-11-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.526
Boiling Point: 75°/20mm
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00134431
Formula:
C₉H₈ Peso molecolare: 116,16 g/mol Punto di ebollizione: 75 °C (20 mmHg) Densità: 0,934 Flash Pt: 52 °C (126 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134431 CAS Number: 10147-11-2 UN: 3295 ADR: 3,III |