cis-3-Hexene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 7642-09-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.395
Boiling Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1718858
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00085300
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 66…68 °C Densità: 0,681 Flash Pt: –25 °C (–13 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085300 CAS Number: 7642-09-3 ADR: 3,II |