3-(Trimethylsilyl)propiolic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5683-31-8
Molecular Formula: C6H10O2Si
Formula Weight: 142.23
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-49°
Boiling Point: 105-110°/10mm
Beilstein Reference: 1755674
MDL No.: MFCD00190216
Formula:
C₆H₁₀O₂Si Peso molecolare: 142,23 g/mol Punto di ebollizione: 105…110 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 47…49 °C Flash Pt: 96 °C (205 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190216 CAS Number: 5683-31-8 |