Propiolamide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 7341-96-0
Molecular Formula: C3H3NO
Formula Weight: 69.06
MDL No.: MFCD04035573
Formula:
C₃H₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04035573 CAS Number: 7341-96-0 |