tert-Butyl propiolate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13831-03-3
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4180
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 52-53°/27mm
Beilstein Reference: 1747175
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00060100
Formula:
C₇H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 52…53 °C (27 mmHg) Punto di fusione: 18…20 °C Densità: 0,919 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060100 CAS Number: 13831-03-3 UN: 3272 ADR: 3,III |