Potassium (4-iodophenyl)trifluoroborate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Iodophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
Purity: 96%
CAS No.: 912350-00-6
Molecular Formula: C6H4BF3IK
Formula Weight: 309.90
Melting Point: 297-299°
MDL No.: MFCD09800738
Formula:
C₆H₄BF₃IK Punto di fusione: 297…299 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09800738 CAS Number: 912350-00-6 |