ω-Bromo-2-hydroxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2491-36-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 45-47°
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD01727570
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di fusione: 45…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01727570 CAS Number: 2491-36-3 UN: 3263 ADR: 8,II |