Stampa…
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)ethanone
B24469.06 B24469.14
B24469.06EA 64.6 EUR
B24469.06 B24469.14
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone ≥99%
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 18640-58-9 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050098
Formula: C₈H₆BrNO₃
Peso molecolare: 244,04 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016985
CAS Number: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6