1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 647-42-7
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2OH
Formula Weight: 364.11
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.3140
Boiling Point: 90°/20mm
Beilstein Reference: 1992757
MDL No.: MFCD00042143
Formula:
C₈H₅F₁₃O Punto di ebollizione: 90 °C (20 mmHg) Densità: 1,68 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042143 CAS Number: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |