Stampa…
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
A18369.06 A18369.14 A18369.22
A18369.06EA 61.7 EUR
A18369.06 A18369.14 A18369.22
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol tech. 90%, grado tecnico
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Purity: 90% CAS No.: 431-46-9 Molecular Formula: C3H5F3O2 Formula Weight: 130.07 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.3330 Boiling Point: 96° Beilstein Reference: 1737758 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00013572
Formula: C₃H₅F₃O₂
Peso molecolare: 130,07 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C
Densità: 1,360
Flash Pt: 42 °C (107 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013572
CAS Number: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
UN: 3271
ADR: 3,III