trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
Purity: 98+%
CAS No.: 538-81-8
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Odour: Odourless
Melting Point: 151-154°
Boiling Point: 350°/720mm
Beilstein Reference: 1905937
Merck Reference: 14,3320
MDL No.: MFCD00004791
Formula:
C₁₆H₁₄ Peso molecolare: 206,29 g/mol Punto di ebollizione: 350 °C (720 mmHg) Punto di fusione: 151…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004791 CAS Number: 538-81-8 EINECS: 212-952-6 Merck Index: 14,3320 |