4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 326-06-7
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1875083
MDL No.: MFCD00000425
Formula:
C₁₀H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 224 °C Punto di fusione: 37…40 °C Densità: 1,113 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000425 CAS Number: 326-06-7 EINECS: 206-307-8 |