DL-α-Tocopherol (Vitamin E) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 10191-41-0
Molecular Formula: C29H50O2
Formula Weight: 430.72
Flash Point: 240°(464°F)
Physical Form: Viscous Liquid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.5050
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-220°/0.1mm
Beilstein Reference: 94012
Merck Reference: 14,10021
MDL No.: MFCD00072051
Formula:
C₂₉H₅₀O₂ Peso molecolare: 430,71 g/mol Punto di ebollizione: 200…220 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 2…4 °C Densità: 0,950 Flash Pt: 240 °C (464 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00072051 CAS Number: 10191-41-0 EINECS: 233-466-0 Merck Index: 14,10021 |