Stampa…
Propagyl bromide ≥80% in toluene stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopropyne
Stabilization: Stabiised with magnesium oxide (MgO)
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
A16580.ADEA 45.8 EUR
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
Propagyl bromide ≥80% in toluene stabilizzato
Propagyl bromide
CAS No.: 106-96-7 Molecular Formula: HC≡CCH2Br Formula Weight: 118.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: -61° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 605309 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000241
Formula: C₃H₃Br
Peso molecolare: 118,96 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 1,335
Flash Pt: 3 °C (37 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000241
CAS Number: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3,II