Stampa…
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
A14319.14 A14319.06
A14319.14EA 237 EUR
A14319.14 A14319.06
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline ≥97%
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Purity: 97% CAS No.: 77811-44-0 Molecular Formula: C7H7BrN2O2 Formula Weight: 231.06 Melting Point: 143-147° Beilstein Reference: 3530524
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 231,05 g/mol
Punto di fusione: 143…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052919
CAS Number: 77811-44-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III