Stampa…
4'-Phenoxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Phenoxyacetophenone
A12392.14 A12392.22 A12392.06
A12392.14EA 116 EUR
A12392.14 A12392.22 A12392.06
4'-Phenoxyacetophenone ≥98%
4'-Phenoxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 5031-78-7 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 325° Beilstein Reference: 2049295 MDL No.: MFCD00008744
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di ebollizione: 325 °C
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008744
CAS Number: 5031-78-7