Phenyl propargyl ether ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 13610-02-1
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Physical Form: Liquid
Density: 1.030
Refractive Index: 1.5330
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 89-90°/14mm
MDL No.: MFCD00048107
Formula:
C₉H₈O Punto di ebollizione: 89…90 °C (14 mmHg) Densità: 1,030 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048107 CAS Number: 13610-02-1 EINECS: 237-095-5 |