Stampa…
Phenyl propargyl ether 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
392730050 392730250
ACRO392730050EA 52.8 EUR
ACRO392730050 ACRO392730250
Phenyl propargyl ether 97+%
Phenyl propargyl ether
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 89…90 °C (14 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048107
CAS Number: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %