Propiolaldehyde diethyl acetal 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 137…139 °C (760 mmHg) Densità: 0,894 g/cm³ Flash Pt: 31 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009237 CAS Number: 10160-87-9 EINECS: 233-430-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |