Stampa…
Propargyltrimethylsilane 80-90% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethyl(propargyl)silane, 3-(Trimethylsilyl) propyne, Trimethyl(prop-2-yn-1-yl)silane
366630010 366630050
ACRO366630010EA 182 EUR
ACRO366630010 ACRO366630050
Propargyltrimethylsilane 80-90% stabilizzato
Propargyltrimethylsilane
Formula: C₆H₁₂Si
Peso molecolare: 112,25 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C (760 mmHg)
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00042922
CAS Number: 13361-64-3
EINECS: 236-427-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 80 to 90 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone