Stampa…
2,4-Hexadiene mixture of isomers 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
346670010 346670050
ACRO346670010EA 38.8 EUR
ACRO346670010 ACRO346670050
2,4-Hexadiene mixture of isomers 90% tech.
2,4-Hexadiene
Formula: C₆H₁₀
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –79 °C
Densità: 0,72 g/cm³
Flash Pt: –8 °C
MDL Number: MFCD00009297
CAS Number: 592-46-1
EINECS: 209-757-3
UN: 2458
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %