Stampa…
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
325570100 325570500 325572500
ACRO325570100EA 46.1 EUR
ACRO325570100 ACRO325570500 ACRO325572500
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilizzato
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 80 °C (12 mmHg)
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002925
CAS Number: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % alpha-tocopherol