Stampa…
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-octanol, 1H,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluor-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanol
277260050 277260250
ACRO277260050EA 45.2 EUR
ACRO277260050 ACRO277260250
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol 98%
1H,1H-Pentadecafluoro-1-octanol
Formula: C₈H₃F₁₅O
Peso molecolare: 400,09 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C (100hPa)
Punto di fusione: 43…47 °C
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004675
CAS Number: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %