Stampa…
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139710050 139710250
ACRO139710050EA 57.7 EUR
ACRO139710050 ACRO139710250
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol 90%
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₄H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 104…105 °C (745 mmHg)
Flash Pt: 39 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000441
CAS Number: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %